Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core ML G3, enchufe europeo
Código de producto. 17383290 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17383290 5 l cada uno
1 options
Código de producto. 17383290 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5720130000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4865.00€
    4346.00€ / paquete de 1
    Ahorro 519.00€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Hei-VAP Core ML G3 se centra en lo esencial: una pantalla digital nítida con acceso a los parámetros básicos en cualquier momento.
Un concepto de funcionamiento centrado en los elementos esenciales: sencillo y con acceso a los parámetros básicos de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento en cualquier momento.
  • Pantalla digital nítida que muestra los valores reales y definidos
  • Dos mandos independientes con control dinámico para ajustar la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento: giro rápido para saltos grandes, giro lento para un ajuste preciso de los valores definidos
  • La función de bloqueo evita el cambio accidental de los valores
  • El intuitivo sistema de luces de anillo LED permite ver claramente las funciones activadas incluso a distancia
  • Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión de hasta 155 mm y del ángulo de inclinación de 20° a 80°
  • Función de espera y advertencia de calor residual a temperaturas de baño de calentamiento superiores a 50 °C
  • Modelo con elevador motorizado e instrumental de vidrio G3 vertical
  • El botón de espera detiene todas las funciones y, cuando se utiliza el modelo con elevador motorizado, levanta el matraz de evaporación del baño de calentamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo Rotavapor con elevador motorizado
Tipo de tapón Enchufe europeo