Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3
Código de producto. 16266881 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Matraz de evaporación de 5 L, baño de 4,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16266881 Matraz de evaporación de 5 L, baño de 4,5 L cada uno
1 options
Código de producto. 16266881 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5710130000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
El Hei-VAP Core HL G3 utiliza un concepto operativo que se centra en lo esencial: Claro y con acceso a los parámetros básicos de velocidad de rotación y temperatura del baño de calentamiento en cualquier momento.
  • Pantalla digital nítida que muestra los valores reales y definidos
  • Dos mandos independientes con control dinámico para ajustar la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento: giro rápido para saltos grandes, giro lento para un ajuste preciso de los valores definidos
  • La función de bloqueo evita el cambio accidental de los valores
  • El intuitivo sistema de luces de anillo LED permite ver claramente las funciones activadas incluso a distancia
  • Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión de hasta 155 mm y del ángulo de inclinación de 20° a 80°
  • Función de espera y advertencia de calor residual a temperaturas de baño de calentamiento superiores a 50 °C
  • Modelo con elevador manual e instrumental de vidrio G3 vertical
  • El botón de espera detiene todas las funciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Enchufe europeo
Peso (métrico) 15 kg
Peso (imperial) 33.1 lb.
Capacidad (métrico) Matraz de evaporación de 5 L, baño de 4,5 L
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20 °C a 210 °C
Pantalla LCD
Tipo de motor Motor de CC sin escobillas
Intervalo de temperatura (imperial) 68 °F a 410 °F
Vataje 1400 W
Tipo de conjunto de vidrio Cristalería vertical G3
Clasificación IP IP20
Material Acero inoxidable
Tipo de controlador Electrónico
Exactitud de temperatura ±1 K
Ángulo 20° hasta 80°
Tipo Rotavapor con elevador manual