Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3 XL, enchufe de la UE
Código de producto. 17323290 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Matraz de evaporación de 5 L, baño de 4,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17323290 Matraz de evaporación de 5 L, baño de 4,5 L cada uno
1 options
Código de producto. 17323290 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5710130500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hei-VAP Core HL G3 XL se centra en lo esencial: una pantalla digital nítida con acceso a los parámetros básicos en cualquier momento.
  • Pantalla digital nítida que muestra los valores reales y definidos
  • Dos botones independientes con control dinámico para ajustar la velocidad de rotación y la temperatura del baño calefactor: giro rápido para saltos grandes, giro lento para un ajuste preciso de los valores establecidos
  • La función de bloqueo evita el cambio accidental de los valores
  • El intuitivo sistema de luces de anillo LED permite ver claramente las funciones activadas incluso a distancia
  • Fácil ajuste de la profundidad de inmersión hasta 155 mm y el ángulo de inclinación de 20° a 80°
  • Función de espera y advertencia de calor residual a temperaturas del baño calefactor superiores a 50 ºC°C
  • Modelo de elevación manual con material de vidrio vertical G3 XL: logre tasas de evaporación más altas gracias a la superficie de enfriamiento ampliada de 2200 cm2
  • El botón de espera detiene todas las funciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 15 kg
Peso (imperial) 33.1 lb.
Capacidad (métrico) Matraz de evaporación de 5 L, baño de 4,5 L
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20 °C a 210 °C
Pantalla LCD
Tipo de motor Motor de CC sin escobillas
Intervalo de temperatura (imperial) 68 °F a 410 °F
Vataje 1400 W
Tipo de conjunto de vidrio Material de vidrio vertical G3 XL
Clasificación IP IP20
Material Acero inoxidable
Tipo de controlador Electrónico
Exactitud de temperatura ±1 K
Ángulo 20° a 80°
Tipo Rotavapor con elevador manual
Tipo de tapón Enchufe europeo