Descripción
- Pantalla digital nítida que muestra los valores reales y definidos
- Dos mandos independientes con control dinámico para ajustar la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento: giro rápido para saltos grandes, giro lento para un ajuste preciso de los valores definidos
- La función de bloqueo evita el cambio accidental de los valores
- El intuitivo sistema de luces de anillo LED permite ver claramente las funciones activadas incluso a distancia
- Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión de hasta 155 mm y del ángulo de inclinación de 20° a 80°
- Función de espera y advertencia de calor residual a temperaturas de baño de calentamiento superiores a 50 °C
- Modelo con elevador manual e instrumental de vidrio diagonal G1
- El botón de espera detiene todas las funciones
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Enchufe europeo |
| Peso (métrico) | 15 kg |
| Peso (imperial) | 33.1 lb. |
| Capacidad (métrico) | Matraz de evaporación de 5 L, baño de 4,5 L |
| Velocidad | De 10 a 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 20 °C a 210 °C |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de motor | Motor de CC sin escobillas |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 68 °F a 410 °F |
| Vataje | 1400 W |
| Mostrar más |