Learn More
Heidolph™ Paquete completo HEI-VAP Core
Código de producto. 16535470 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
16535470 Enchufe europeo cada uno
1 options
Código de producto. 16535470 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5712030000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hei-VAP Core con elevador manual y conjunto de instrumental de vidrio G3 vertical.
  • Hei-VAP Core con elevador manual y conjunto de instrumental de vidrio G3 vertical
  • Hei-VAC Control
  • Bomba de vacío Rotavac Valve Tec
  • Juego de tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotavapor con elevador manual
Tipo de tapón Enchufe europeo