Learn More
Heidolph™ Agitador de varilla Hei-TORQUE Expert Series
Código de producto. 15380648 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 10 a 2000 rpm
Modelo:
Hei-TORQUE Expert 100
Hei-TORQUE Expert 200
Hei-TORQUE Expert 400
par de torsión:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Velocidad Modelo par de torsión Tamaño de la unidad
15380648 De 10 a 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 200 200 Ncm cada uno
15391748 De 10 a 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 100 100 Ncm cada uno
15321758 De 10 a 2000 rpm Hei-TORQUE Expert 400 400 Ncm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15380648 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5016201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2517.53€
    2253.00€ / paquete de 1
    Ahorro 264.53€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Los agitadores de cabeza de la serie Hei-TORQUE Expert están diseñados para mezclar y dispersar medios que requieren resultados no reproducibles en aplicaciones de alta viscosidad.
  • Indicación de tendencias de par para supervisar los cambios de viscosidad
  • Pantalla digital de 2,42 in para facilitar el funcionamiento.
  • Velocidad constante, incluso con cambios de carga
  • Arranque y parada seguros del funcionamiento mediante un panel táctil deslizante que evita la agitación accidental
  • Motor de última generación para obtener la máxima potencia con el mínimo el nivel de ruido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 10 a 2000 rpm
Capacidad 50 L
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Vataje 120 W
Diámetro del eje (imperial) 0,4 in
Diámetro del eje (métrico) 10,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 241 x 86 x 328 mm
Modelo Hei-TORQUE Expert 200
N.º de marchas 1
Clase de protección IP54
par de torsión 200 Ncm
Tipo Agitador de varillas
Viscosidad 100.000 mPas
Peso (imperial) 11.9 lb.
Peso (métrico) 5,4 kg