Description
- La indicación exacta del par de torsión muestra cualquier cambio en la viscosidad
- Velocidad constante, incluso con cambios de carga
- El motor de última generación proporciona la máxima potencia con el mínimo el nivel de ruido
- Arranque y parada seguros del funcionamiento mediante un panel táctil deslizante que evita la agitación accidental
- Interfaz RS 232 o USB para guardar todos los datos del proceso en un archivo digital
- Software gratuito para automatizar y guardar todos los parámetros del proceso
- Permite el uso de perfiles programados previamente y guarda perfiles en la memoria
- Funcionamiento en intervalos
- Observe un gráfico de rpm y de par de torsión en directo
- Ajuste de temporizador, cuenta atrás y tiempo real
Specifications
Specifications
| Velocidad | De 10 a 400, de 200 a 2000 rpm |
| Pantalla | Digital |
| Tensión | 230 V |
| Diámetro del eje (métrico) | 10,5 mm |
| Descripción | Dimensiones: 241 × 93 × 328 mm |
| Modelo | Hei-TORQUE Precision 400 |
| N.º de marchas | 2 |
| Clase de protección | IP54 |
| par de torsión | 400 Ncm |
| Viscosidad | 250.000 mPas |
| Show More |