Learn More
Heidolph™ Agitadores de varilla Hei-TORQUE serie Precision
Código de producto. 15311758 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 10 a 2000 rpm
De 10 a 400, de 200 a 2000 rpm
Modelo:
Hei-TORQUE Precision 100
Hei-TORQUE Precision 200
Hei-TORQUE Precision 400
par de torsión:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Velocidad Modelo par de torsión unitSize
15311758 De 10 a 2000 rpm Hei-TORQUE Precision 200 200 Ncm cada uno
15331758 De 10 a 400, de 200 a 2000 rpm Hei-TORQUE Precision 400 400 Ncm cada uno
15301758 De 10 a 2000 rpm Hei-TORQUE Precision 100 100 Ncm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15311758 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5016202000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los agitadores de varilla Heidolph™ Hei-TORQUE Precision Series son ideales para tareas exigentes que tienen que ser reproducibles y documentables.
  • La indicación exacta del par de torsión muestra cualquier cambio en la viscosidad
  • Velocidad constante, incluso con cambios de carga
  • El motor de última generación proporciona la máxima potencia con el mínimo el nivel de ruido
  • Arranque y parada seguros del funcionamiento mediante un panel táctil deslizante que evita la agitación accidental
  • Interfaz RS 232 o USB para guardar todos los datos del proceso en un archivo digital
  • Software gratuito para automatizar y guardar todos los parámetros del proceso
Pantalla digital de 3,2 pulgadas para facilitar el funcionamiento:
  • Permite el uso de perfiles programados previamente y guarda perfiles en la memoria
  • Funcionamiento en intervalos
  • Observe un gráfico de rpm y de par de torsión en directo
  • Ajuste de temporizador, cuenta atrás y tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 10 a 2000 rpm
Pantalla Digital
Tensión 230 V
Diámetro del eje (métrico) 10,5 mm
Descripción Dimensiones: 241 × 93 × 328 mm
Modelo Hei-TORQUE Precision 200
N.º de marchas 1
Clase de protección IP54
par de torsión 200 Ncm
Viscosidad 100.000 mPas
Peso (métrico) 5,4 kg