Descripción
- Desde un rango de velocidad único y muy amplio (de 1 a 32 rpm) hasta un temporizador (de 1 min a 999 h 59 min) y una interfaz RS 232 integrada, el Hei-SHAKE Salto Core tiene todas las funciones básicas necesarias para el procesamiento óptimo de muestras con tendencia a la sedimentación.
- El peso máximo admisible es de 30 kg, para que las muestras con un alto contenido de sólidos se puedan mezclar adecuadamente.
- Dado que este dispositivo pone en movimiento grandes fuerzas, está equipado con un interruptor de parada de emergencia para su seguridad.
- Esta coctelera se puede pedir con capacidad para 4, 8 o 12 botellas.
- También es adecuado para mezclar cilindros o botellas de cuello ancho.
- Se pueden utilizar diversos adaptadores para sujetar una gran cantidad de tamaños de botellas diferentes.
- La altura máxima recomendada de los recipientes es de 290 mm, con un diámetro máximo de 136 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de rotación | 360° |
| Capacidad portante (métrico) | 30 kg |
| Intervalo de velocidad | De 0 a 30 rpm |
| Tensión | 100/115/220/240 V |
| Tipo de producto | Agitador/rotador de cabeza |
| Tipo de tapón | Enchufe europeo |
| Modelo | Versión de 4 botellas |