Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Hei-SHAKE Reciprocating Core
Código de producto. 32174215 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
32174215 EU cada uno
1 options
Código de producto. 32174215 Proveedor Heidolph Scientific Products GmbH N.º de proveedor 5461240000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Ensures proper separation of samples
  • With a stroke of 36 mm and a speed range of 1 to 300 rpm
  • Applications can be carried out in continuous operation or by means of a timer
  • The integrated timer function (1 min. to 999 hr. 59 min.) and RS232 interface enable unsupervised operation
  • The device activation and partly automated processes can be carried out remotely via the connection to the PC or via server-based software
  • In addition, the automatic restart, e.g., after power failures, can be set with the user-friendly menu structure
  • Scope of delivery: Shaker, Flat Rubber Mat 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 36 mm
Capacidad portante (métrico) 15 kg
Intervalo de velocidad 0 to 300 rpm
Tensión 100/115/220/240 V
Tipo de producto Reciprocating Shaker
Tipo de tapón EU
Dimensiones de la plataforma (L x An) 294 x 263 mm
Modelo Hei-SHAKE Reciprocating Core