Learn More
Heidolph Scientific Products GmbH Reactor de laboratorio Hei-React
Código de producto. 32214724 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
32214724 5 L cada uno
32214722 250 mL cada uno
32214723 500 mL cada uno
32214721 1 L cada uno
32214725 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 32214724 Proveedor Heidolph Scientific Products GmbH N.º de proveedor 5301100600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Solución ideal para estudios de síntesis, cribado y viabilidad a pequeña escala
  • Incluido en la entrega:
  • Ofrece una estabilidad excepcional para el recipiente del reactor y una facilidad de uso única, gracias a la varilla telescópica giratoria y asistida por muelle
  • El marco también incluye una bandeja de goteo
  • El Recipiente de Proceso de Una Sola Camisa (250 mL) es un recipiente de vidrio fabricado para Radleys garantizar un control de temperatura preciso y uniforme durante la reacción
  • Su geometría optimizada garantiza el escalado en las mejores condiciones
  • El agitador Hei-TORQUE Core Overhead, ligero, compacto y potente, con un par de 40 Ncm, con paso de agitador para una configuración vertical perfecta de todo el sistema
  • La hélice PR39 agitando con recubrimiento de PTFE desde la pala del agitador hasta el eje
  • Para obtener los mejores resultados de mezcla, independientemente del volumen y la viscosidad del medio
  • El conjunto del colector de drenaje para vaciar rápido y fácilmente el termofluido al cambiar el recipiente del reactor
  • Fácil de hacer, ya que no se necesitan herramientas
  • Un sensor de temperatura Pt1000 recubierto de PTFE para controlar la temperatura del medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 5 L
Temperatura máxima de 230 °C
Tipo de tapón UE
Tipo de recipiente Con una sola camisa
Tipo de producto Reactor de laboratorio
Tensión 100/115/220/230 V
Dimensions (D x W x H) 538 x 540 x 1220 mm
Intervalo de velocidad De 20 a 2000 rpm
Modelo Hei-REACT 5 L