Descripción
- El agitador magnético Hei-PLATE Mix'n'Heat Core proporciona un calentamiento rápido y preciso sin sobrecalentamiento.
- Para un trabajo sencillo con muestras
- Sensor de temperatura PT1000 para una regulación precisa de la temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aluminio con revestimiento de cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Tamaño | 135 mm (Diám) |
| Temperatura (métrico) | De 20 °C a 300 °C |
| Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
| Forma | Redondo |
| Carga máx. de muestra | 25 kg |
| tipo de tapón | UE |
| N.º de posiciones | 1 |
| Tamaño máx. del recipiente | 20 L |
| Mostrar más |