Descripción
Incluye:
- Agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm de diámetro)
- Calentamiento rápido y preciso
- Sin exceso de temperatura
- Para un trabajo sencillo con muestras
- Sensor de temperatura PT1000 para una regulación precisa de la temperatura
- Soporte PT1000 con dispositivo de cable para fijar de forma segura el sensor de temperatura
- Cubierta protectora de silicona para una protección más duradera del agitador magnético
- También disponible con placa de 135 mm bajo solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tensión | 115/230 V |
| Temperatura (métrico) | 20 °C a 300 °C, Ambiente a 300 °C |
| Tipo | Placa calefactora con agitación |
| Forma | Redondo |
| Carga máx. de muestra | 25 kg |
| tipo de tapón | Varios estilos |
| N.º de posiciones | Varios |
| Tamaño máx. del recipiente | 20 L |
| Garantía | 3 años |
| Mostrar más |