Descripción
- El agitador magnético Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert proporciona un calentamiento rápido y preciso sin sobrecalentamiento.
- Suave con la muestra
- Pt1000 - permite una regulación precisa de la temperatura
- Los bloques Heat-On de 1 L garantizan una transferencia de calor óptima sin el uso de agua o aceite
- Consejo de aplicación: Llene el matraz (no incluido en el volumen de suministro) solo hasta la mitad para evitar la pérdida de disolvente.
- Findenser™ Completa el sistema como un condensador de alto rendimiento que se utiliza sin el uso de agua (el rendimiento es óptimo para volúmenes de disolvente de hasta 1 L)
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aluminio con revestimiento de cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Tamaño | 145 mm (Diám) |
| Temperatura (métrico) | De 20 °C a 300 °C |
| Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
| Forma | Redondo |
| Carga máx. de muestra | 25 kg |
| tipo de tapón | UE |
| N.º de posiciones | 1 |
| Tamaño máx. del recipiente | 20 L |
| Mostrar más |