Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate
Código de producto. 17921971 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
17921971 UE cada uno
1 options
Código de producto. 17921971 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5064210000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00€
    1511.28€ / paquete de 1
    Ahorro 263.72€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate está equipado con numerosas interfaces para procesos de laboratorio automatizados.
Precisión y oportunidades de networking al calentar o remover
El agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate abre el camino hacia prácticas de trabajo orientadas al futuro: Gracias a su equipamiento con numerosas interfaces, satisface todos los requisitos de digitalización y red. El RS232 y USB Las interfaces B permiten un control mediante el software Hei-Control, gratuito, así como la solución Hei-PROCESS. Con la interfaz LAN, puede integrar directamente el dispositivo en una red, mientras que el USB Una interfaz ubicada en la parte frontal permite el registro de datos a través de USB palo. Utilice el USB Interfaz C y combina el agitador magnético con el eléctrico. Heidolph™ Gato de laboratorio para trabajar aún más cómodo y seguro.
Para controlar la temperatura, puede elegir entre tres modos de calefacción: FAST para un calentamiento especialmente rápido, así como PRECISE y PRECISE+ para un control especialmente preciso de la temperatura objetivo sin sobrepasarla – Así se protegen de forma óptima las muestras sensibles. Por lo tanto, el dispositivo es compatible con el sensor de temperatura Pt1000, así como con el sensor doble Pt1000, para permitir la medición en su muestra y en el líquido del baño simultáneamente. La posibilidad de programar rampas y crear perfiles le proporciona control total y aumenta la precisión y reproducibilidad de sus experimentos.
Para la velocidad de agitación, hay un ajuste de tres etapas (comportamiento de arranque). Además, puede configurar la dirección de rotación de la barra agitadora magnética y beneficiarse del detector automático de barra agitadora. De este modo, la muestra se agita de forma óptima en todo momento, incluso si se producen irregularidades durante la agitación.
Este agitador magnético está equipado con las características de seguridad más importantes. La gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y el panel de control, así como el indicador visual de calor residual a temperaturas > 50 °C, proteger contra quemaduras.
El patentado Kera-Disk™ La placa de aluminio anodizado es resistente a los productos químicos, a los arañazos y tiene un diámetro de 135 mm. Este tamaño único lo hace adecuado para su uso con muchos accesorios y muestras en un espacio reducido. Además, el material utilizado permite tiempos de calentamiento más rápidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio con revestimiento de cerámica
Tensión 230 V
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón UE
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 100 a 1400 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 299 x 168 x 106 mm
Certificaciones/conformidad CE, NRTL
Pantalla TFT