Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
Código de producto. 17911971 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón unitSize
17911971 UE cada uno
1 options
Código de producto. 17911971 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5061210000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El núcleo Hei-PLATE Mix 'n' Heat fue diseñado con dos perillas giratorias para permitir el acceso directo a las dos funciones principales.
  • La velocidad y la temperatura se establecen mediante una escala.
  • Los valores máximos son 1400 rpm y 300 °C
  • El agitador magnético es muy fácil de usar y está equipado con las características de seguridad más importantes.
  • Gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y los elementos de control, así como indicador óptico de calor residual a temperaturas > 50 °C, proteger contra quemaduras
  • La función de calentamiento se puede activar por separado y se indica mediante la iluminación del botón LED.
  • Patentado Kera-Disk™ Huella de aluminio anodizado, resistente a productos químicos y arañazos, con un diámetro de 135 mm.
  • Su tamaño único lo hace adecuado para usar con muchos accesorios y muestras en un espacio reducido.
  • El material utilizado también permite tiempos de calentamiento más rápidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio con revestimiento de cerámica
Tensión 230 V
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón UE
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 100 a 1400 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 299 x 168 x 101 mm
Certificaciones/conformidad CE, NRTL
Pantalla Analógico