Learn More
Heidolph™ Núcleo Hei-PLATE Mix 'n' Heat
Código de producto. 17814447 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón unitSize
17814447 UE cada uno
1 options
Código de producto. 17814447 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5063210000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mix 'n' Heat Core tiene características bien diseñadas para revolver y calentar sin preocupaciones.
  • El agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core cuenta con un manejo intuitivo: Gracias a una pantalla por cada función principal (remover y calentar), tendrá a la vista todos los valores y ajustes en cualquier momento.
  • El manejo se realiza mediante dos controles pulsadores y giratorios con anillos LED para una fácil identificación de las funciones activas.
  • Los temporizadores separados para las funciones de calentamiento y agitación crean flexibilidad y le permiten controlar mejor sus experimentos.
  • La navegación por menú fácil de usar hace que trabajar con este dispositivo sea especialmente fácil.
  • Para controlar la temperatura, puede elegir entre tres modos de calefacción: FAST para un calentamiento especialmente rápido, así como PRECISE y PRECISE+ para un control especialmente preciso de la temperatura objetivo sin sobrepasarla: así se protegen de forma óptima las muestras sensibles
  • Compatible con el sensor de temperatura Pt1000 así como con el doble sensor Pt1000 que permite la medición en su muestra y en el líquido del baño simultáneamente
  • Ajuste de tres etapas (comportamiento de arranque) para la velocidad de agitación
  • Puede configurar la dirección de rotación de la barra agitadora magnética y beneficiarse del detector automático de barra agitadora, de modo que su muestra se agite de manera óptima en cualquier momento, incluso cuando haya irregularidades durante la agitación.
  • Gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y el panel de control, así como indicador visual de calor residual a temperaturas > 50 °C, proteger contra quemaduras
  • Patentado Kera-Disk™ Fabricado en aluminio anodizado, es resistente a los productos químicos y a los arañazos, por lo que se puede utilizar con muchos accesorios y muestras en un espacio reducido.
  • El material utilizado permite tiempos de calentamiento más rápidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Tamaño 145 mm (Diám)
Temperatura (métrico) 20 °C a 350 °C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Redondo
tipo de tapón UE
N.º de posiciones Varios
Intervalo de agitación De 100 a 1400 rpm
Garantía 10 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 299 x 168 x 106 mm
Certificaciones/conformidad Ninguno
Pantalla TFT