Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (135 mm)
Código de producto. 17525596 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
Varios estilos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón unitSize
17525596 Varios estilos cada uno
1 options
Código de producto. 17525596 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5062210000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ le ofrece una pantalla digital para ajustar la temperatura al grado deseado.
  • Agitación y calentamiento con Pt1000: simple y preciso
  • Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ es el más clásico entre los agitadores magnéticos.
  • Permite a los usuarios agitar suavemente hasta 1400 rpm y también calentar, con un alto grado de precisión, hasta una temperatura de 300 °C.
  • Convence con su diseño resistente y sus sofisticadas funciones, como la iluminación de teclas y mandos, que proporciona información sobre las funciones activas en cualquier momento. Los mandos giratorios dinámicos responden a la velocidad de giro: lenta para ajustes precisos o rápida para saltos más grandes.
  • La función de bloqueo protege contra el cambio accidental de los valores. A esto nos referimos con: «La investigación simplificada»
  • Este agitador magnético está equipado con las características de seguridad más importantes. La gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y el panel de control, así como el indicador de calor residual visual a temperaturas de > 50 °°C, protegen contra las quemaduras. Una ayuda de transporte en la parte inferior garantiza un transporte seguro.
  • La placa patentada Kera-Disk™ de aluminio anodizado es resistente a productos químicos y a arañazos, y tiene un diámetro de 135 mm (también disponible con uno de 145 mm, petición previa). Por lo tanto, con este tamaño exclusivo, se puede utilizar con muchos accesorios y muestras en un tamaño reducido. El material utilizado también permite tiempos de calentamiento más rápidos.
  • El agitador magnético Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ le ofrece una pantalla digital para ajustar la temperatura al grado deseado.
  • Esta temperatura precisa sin excesos se controla mediante dos modos de calentamiento seleccionables (RÁPIDO/PRECISO) y el sensor de temperatura externo opcional Pt1000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 115/230 V
Temperatura (métrico) 20 °C a 300 °C, Ambiente a 300 °C
Peso (métrico) 3,0 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón Varios estilos
N.º de posiciones Varios
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Certificaciones/conformidad CE
Pantalla LCD
Diámetro (métrico) 135 mm
Velocidad De 100 a 1400 rpm