Learn More
Heidolph™ Agitador magnético MR Hei-Mix S
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Capacidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Agite rápida y eficazmente con un rango de velocidad ampliado a 2.200 rpm
- Unidad que ahorra espacio para mezclar eficazmente tamaños de muestra de hasta 5 l
- Carcasa de poliamida de larga duración y material de placa superior de PVDF
- Para agitación suave en aplicaciones de biología y microbiología
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0 a 2000 rpm |
| Posiciones de agitación. | 11 |
| Material de la placa superior | PVDF |
| Capacidad | 5 L |
| Pantalla | None |
| Forma | Round |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 126 x 80 mm |
| Diámetro de la placa superior (imperial) | 4.1 in. |
| Diámetro de la placa superior (métrico) | 104 mm |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |