Descripción
- Basado en la probada serie de agitadores magnéticos con función de calentamiento, Hei-Mix L se ha desarrollado especialmente para aplicaciones con sustancias termolábiles. Esto se debe a que este modelo no tiene calefacción y el calor del motor tampoco se transfiere a la superficie.
- El agitador magnético Hei-Mix L sin función de calentamiento es ideal para aplicaciones de hasta 20 litros, y puede agitar suavemente la solución en un intervalo de velocidad de 100 a 1400 rpm. Además, la velocidad de rotación aumenta lentamente hasta alcanzar el valor deseado. Esto evita salpicaduras, arranques irregulares o saltos de la varilla de agitación.
- El notorio tamaño de Kera-Disk™, fabricado de aluminio con revestimiento cerámico, es resistente a productos químicos y a arañazos, y tiene un diámetro de 145 mm. Este tamaño exclusivo lo hace adecuado para su uso con muchos accesorios y muestras en un tamaño reducido.
Especificaciones
Especificaciones
| Posiciones de agitación. | 5 |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de tapón | UE |