Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Ultimate 120
Código de producto. 10384721 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Motor Speed:
De 5 a 120 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Motor Speed unitSize
10384721 De 5 a 120 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10384721 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5235201000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con el Hei-FLOW Ultimate 120, puede elegir entre un cabezal de bomba monocanal o multicanal.
  • La dosificación precisa es especialmente importante en el sector farmacéutico, cosmético o alimentario. Las condiciones de proceso comprensibles son un requisito previo para el transporte seguro de medios sensibles. Esto se garantiza mediante una precisión de control de ±1% y un ajuste preciso de la velocidad (de 5 a 120 rpm).
  • Además, un interruptor de pedal opcional permite que la bomba funcione en campanas extractoras cerradas. Los parámetros (velocidad, sentido de giro y función de encendido/apagado) se pueden controlar externamente a través de la interfaz analógica o digital.
  • En este modelo, puede elegir entre un cabezal de bomba monocanal o multicanal. Los caudales varían del cabezal de la bomba: el cabezal monocanal tiene un caudal de 0.38 a 813 mL/min; el cabezal multicanal de 0.005 a 364 mL/min. En función del enfoque del proceso, se pueden establecer los siguientes parámetros en el dispositivo: Velocidad, diámetro de los tubos, visualización del caudal, volumen de medición, intervalos de dosificación y tiempos de interrupción. La bomba se puede calibrar para obtener unos resultados óptimos de dosificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP33
Caudal 0.38 a 813 mL/minuto. (monocanal), de 0.005 a 364 mL/min. (Multicanal)
Motor Speed De 5 a 120 rpm
Tensión 230 V
Tipo de tapón Enchufe europeo