Learn More
Heidolph™ Bomba peristáltica Hei-FLOW Ultimate 600
Código de producto. 10049240 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
2 a 4056 mL/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10049240 2 a 4056 mL/min. cada uno
1 options
Código de producto. 10049240 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5235206000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La capacidad de alternar entre una dosificación precisa y un transporte rápido hacen de este modelo de bomba el complemento perfecto para un sistema de reactor. Con un caudal de 2,0 a 4,056 ml/min, los flujos de los modos de funcionamiento de los lotes de alimentación y los quimiostatos se podrán transportar con precisión cuando se utilice con cabezales de bomba monocanal. También es posible llenar y vaciar rápidamente el sistema del reactor.
  • Intervalo de alta velocidad de 24 a 600 rpm
  • El motor de bomba no es adecuado para el funcionamiento multicanal
  • Precisión de control del motor: ±0,5%
  • Seleccione la dirección de rotación: CW/ CCW
  • Caudales de las bombas monocanal: de 2 a 4056 mL/min.
  • Precisión del caudal (agua sin contrapresión): ±2%
  • Intervalos de dosificación: de 0.001 a 9999 mL en pausas de 0.1 s. a 750 h.
  • Volumen de dosificación: de 0.001 a 9999 mL
  • Interfaz digital: RS 232
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2%
Tipo de control Analógico
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP55
Caudal 2 a 4056 mL/min.
Motor Speed De 24 a 600 rpm
Modelo Hei-FLOW Ultimate 600