Learn More
Heidolph™ Bomba peristáltica multicanal de precisión Hei-Flow 01
Código de producto. 10534552 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,005 a 364 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10534552 De 0,005 a 364 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 10534552 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5235201300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye las principales normas de seguridad y características para una mayor facilidad de uso y un menor coste de propiedad. La bomba peristáltica multicanal de precisión Heidolph™ Hei-Flow 01 incluye una variedad de características para garantizar
  • Controle la velocidad (rpm), la dirección y la función de encendido/apagado a través de interfaz analógica o digital.
  • La característica de flujo de los cabezales de la bomba en combinación con varios diámetros de tubos está preprogramada para obtener números de caudal precisos.
  • Lectura digital de:
    • Velocidad (rpm).
    • Diámetro del tubo.
    • Caudal en ml/min.
    • Volumen de dosificación.
    • Dosificación a intervalos.
    • Función de pausa.
  • Cambie fácilmente todos los parámetros de proceso mediante los botones de control.
  • Conéctese a un mando a distancia con pedal opcional a través de un cable para iniciar y detener la unidad de la bomba fuera de una campana de extracción cerrada para aumentar su seguridad personal y facilitar el uso de múltiples llenados de muestras.
  • Control electrónico de velocidad con una precisión de ±0,5 %.
  • Botón Max para acelerar el llenado y el drenaje del tubo.
  • Funcionamiento en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario al de las agujas del reloj con solo pulsar un botón.
  • Calibración individual del volumen de flujo y del caudal.
  • Adecuado para funcionamiento multicanal.
  • Se puede actualizar en cuestión de minutos con un adaptador de cabezal de bomba.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal De 0,005 a 364 ml/min
Motor Speed De 5 a 120 rpm