Learn More
Heidolph™ Paquete Silver 1 de bomba peristáltica Hei-Flow
Código de producto. 10192562 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,83 a 861 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10192562 De 0,83 a 861 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 10192562 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5235001900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfaga una amplia variedad de necesidades de bomba peristáltica con este kit. El paquete Silver 1 de bomba peristáltica Heidolph™ Hei-Flow incluye accesorios de gran calidad.
  • Incluye bomba, cabezal de bomba y tubos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Monocanal, para tubos de 1,6 mm
Caudal De 0,83 a 861 ml/min
Motor Speed De 10 a 120 rpm
Incluye Cabezal de bomba rápido SP, bomba Hei-FLOW de valor 01, tubos Tygon (estándar) y de silicona de 1 m cada uno (diámetro interior: 3,1 mm).