Learn More
Heidolph™ Paquete HEI-FLOW Gold
Código de producto. 11608438 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
11608438 Enchufe europeo cada uno
1 options
Código de producto. 11608438 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5235101900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este paquete incluye Hei-FLOW Advantage 01, cabezal de bomba SP rápido 1.6, tubos Tygon de 1 m cada uno y tubos de silicona.
Este paquete incluye:
  • Hei-FLOW Advantage 01
  • Cabezal de bomba SP rápido 1.6
  • Tubos Tygon™ de 1 m cada uno (estándar) y tubos de silicona (interior Ø 0,8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP33
Tipo de tapón Enchufe europeo