Descripción
- El accionamiento de la bomba del modelo 01 de la serie Hei-FLOW Advantage se puede utilizar con cabezales de bomba monocanales o multicanales. Los caudales con cabezales de bomba monocanales están en el intervalo de 0,38 a 813 ml/min; con cabezales de bomba multicanales están en el intervalo de 0,005 a 329 ml/min.
- Al integrar una interfaz analógica, es posible controlar todas las funciones de forma externa. Además, se puede adaptar un interruptor de pedal opcional para permitir la dosificación mediante la presión del pie. De este modo, las manos quedan libres para realizar otros trabajos, por ejemplo, sujetar el tubo y el recipiente.
- Una velocidad de 5 a 120 rpm con una precisión de control de ± 3,5 % garantiza unos resultados óptimos del proceso.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±3,5% |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Tipo de pantalla | LED |
| Clasificación de carcasa | IP33 |
| Caudal | 0.38 a 813 mL/minuto. (Monocanal), 0,005 a 329 mL/min. (Multicanal) |
| Motor Speed | De 5 a 120 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de tapón | Enchufe europeo |