Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120
Código de producto. 10428401 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
10428401 Enchufe europeo 1 PCS
1 options
Código de producto. 10428401 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5235001000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta bomba peristáltica Heidolph es ideal para el transporte sencillo de todos los medios.
  • El accionamiento de la bomba de este modelo permite cambiar entre un cabezal de bomba monocanal y multicanal. Simplemente accionando el interruptor, también se puede transportar en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • En función del cabezal de bomba adaptado, se garantiza un caudal de 0,83 a 861 ml/min para el monocanal y de 0,005 a 364 ml/min para el multicanal. Value 01 transmite con una precisión de control de ± 5 % a un intervalo de velocidad de 10 a 120 rpm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP33
Tensión 230 V
Tipo de tapón Enchufe europeo