Descripción
- El accionamiento de la bomba de este modelo permite cambiar entre un cabezal de bomba monocanal y multicanal. Simplemente accionando el interruptor, también se puede transportar en sentido contrario a las agujas del reloj.
- En función del cabezal de bomba adaptado, se garantiza un caudal de 0,83 a 861 ml/min para el monocanal y de 0,005 a 364 ml/min para el multicanal. Value 01 transmite con una precisión de control de ± 5 % a un intervalo de velocidad de 10 a 120 rpm.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±5% |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Tipo de pantalla | LED |
| Clasificación de carcasa | IP33 |
| Caudal | 0.83 to 861 mL/min (Single-channel), 0.005 to 364 mL/min. (Multi-channel) |
| Motor Speed | De 10 a 120 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de tapón | Enchufe europeo |