Learn More
Hederagenin, MedChemExpress
Código de producto. 16481358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481358 5 mg 5 miligramos
16468918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN02565mg
MedChemExpress Hederagenin is a triterpenoid saponin. It can inhibit LPS-stimulated expression of iNOS, COX-2, and NF-(kappa)B.
Hederagenin is a triterpenoid saponin. It can inhibit LPS-stimulated expression of iNOS, COX-2, and NF-(kappa)B.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hederagenin
CAS 465-99-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H48O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)CC[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O)[C@]5(CO)C)(C(O)=O)[C@@]3([H])C1
Peso molecular (g/mol) 472.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death