Learn More
Hederacoside D, MedChemExpress
Descripción
Hederacoside D is one of the bioactive saponins from Hedera helix, and plays pivotal roles in the overall biological activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hederacoside D |
| CAS | 760961-03-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C53H86O22 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (93.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(O[C@@H]2[C@](CO)(C)C(CC[C@]3(C)C4([H])CC=C5C3(C)CC[C@]6(C(O[C@@H]7O[C@H](COC8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@]9([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]9O)[C@@H](CO)O8)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)=O)[C@@]5([H])CC(C)(C)CC6)([H])[C@]4(C)CC2)([H])OC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 1075.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1075.24 |
| Mostrar más |