Learn More
Kartell™ Botellas para garrafas de cuello estrecho y paredes gruesas, HDPE
Descripción
Adecuado para alimentos; Autoclavable.
- Muy resistente
- El tapón de la junta tórica lo hace a prueba de fugas
- El tapón se puede cablear para una mayor seguridad
- Incluye asas de transporte
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Descripción | Con tapón de sellado con junta tórica |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 52,5 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 210 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Apta para alimentos |
| Altura con tapón (métrico) | 425 mm |
| Incluye | Tapón, asas de transporte |
| Mostrar más |