Description
- Dos tamaños de cierre: uno mide 31,75 x 44,45 mm y el otro tiene un diámetro de 19 mm.
- Bloquee desde pequeñas cajas de interruptores hasta grandes unidades de control y palancas con un solo dispositivo.
- Se pueden aplicar 6 candados.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cerrojos de bloqueo |
| Alternate Part Number | BLOQUEO ROJO REBOZADO |
| Color | Rojo |
| Material | Acero de alto calibre |
| Certificaciones/conformidad | Estándar ANSI Z244, OSHA 29 CRF 1910.147 |
| Fondo (imperial) | 0,27 in |
| Fondo (métrico) | 6.86 mm |
| Descripción | Cerrojo de bloqueo corto |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 295 mm (0,375 in) |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 10 mm |
| Show More |