Learn More
Brady™ Candado de acero de alta resistencia con cadena de 150 mm
Código de producto. 15683517 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15683517 Plata cada uno
1 options
Código de producto. 15683517 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 230000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.90€
    26.05€ / paquete de 1
    Ahorro 3.85€
    12% Descuento
En stock
Un perno de acero sólido en forma de U no se puede separar una vez que los bloqueos estén en su lugar.
  • Previene el vandalismo
  • Se suministra con cadena de 150 mm
Especificaciones
Color Plata
Material Acero de alto calibre con chapado a prueba de óxido
Diámetro de la argolla (métrico) 9,00 mm
Altura (métrico) 85,10 mm
N.º de candados 1
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 59 mm