Learn More
Brannan Medidor de nivel sonoro de alta resistencia con medidor de temperatura y humedad
Código de producto. 31810750
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-20 °C a +60 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
31810750 -20 °C a +60 °C cada uno
1 options
Código de producto. 31810750 Proveedor Brannan N.º de proveedor 13/491/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.17€
    75.29€ / paquete de 1
    Ahorro 42.88€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Medición del nivel de sonido.
  • Sonómetro con termómetro y medidor de humedad
  • Gran pantalla LCD con indicador de nivel de sonido verde, amarillo y rojo
  • Suministrado con certificado de calibración y bolsa protectora resistente
  • Ponderación de frecuencia de aire acondicionado
  • Funciones máximas de almacenamiento de datos
  • Tiempo de respuesta seleccionable: Rápido/Lento
  • Indicación de pilas gastadas
  • Alarma sonora
  • Apagado automático.
Especificaciones
Batería, tipo 3 pilas AA
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica
Tipo de producto Medidor del nivel acústico digital
Intervalo de temperatura (imperial) -4 °F a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +60 °C
Tensión 4.8 V
Garantía 2 años