Learn More
Notrax Absorbente de alta resistencia para Sorb Stance™
Descripción
- El absorbente de alta resistencia para Sorb Stance™ absorbe la mayoría de los líquidos industriales, como hidrocarburos y productos derivados
- Está reforzado y no deja pelusa al 100 % en ambos lados, lo que hace que el producto sea resistente y duradero
- Este absorbente de alta resistencia atrapa y retiene el goteo de la maquinaria y de los bancos de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 2000 x 80 cm |
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 65,6 ft |
| Longitud (métrico) | 2000 cm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 80 cm |