Learn More
Keystone Cleanroom Products Trabajo pesado SMS Bolsa de autoclave
Tienda Keystone Cleanroom Products ProductosBeschreibung
- Sistema de cierre autosellante cómodo y que ahorra tiempo
- Mejora significativa frente al corte y envoltorio con láminas y cinta.
- Fabricado y envasado en una sala limpia certificada ISO6
- Fuerte, resistente a rasgaduras y desgarros, 50 g/m² SMS material
- Subenvasado en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas con el número de lote de fabricación y la fecha de fabricación para trazabilidad.
- Hecho en el USA
Spezifikation
Spezifikation
| Peso base | 50 gsm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | CoC |
| Tipo de tapón | Autoadhesivo |
| Color | Azul claro |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Material | Tela no tejida |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?