Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Trabajo pesado SMS Tapa de recipiente esterilizable en autoclave
Código de producto. 17974106 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
De 11 a 16 in
De 12 a 20 in
De 20 a 26 in
De 26 a 30 in
De 27 a 34 in
De 28 a 35 in
De 30 a 40 in
De 31 a 41 in
De 37 a 47 in
De 40 a 50 in
Anchura (imperial):
De 11 a 16 in
De 12 a 20 in
De 20 a 26 in
De 26 a 30 in
De 27 a 34 in
De 28 a 35 in
De 30 a 40 in
De 31 a 41 in
De 37 a 47 in
De 40 a 50 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
17974106 De 11 a 16 in De 11 a 16 in paquete de 500
17924146 De 12 a 20 in De 12 a 20 in paquete de 500
17994106 De 20 a 26 in De 20 a 26 in paquete de 500
17944146 De 26 a 30 in De 26 a 30 in paquete de 100
17904116 De 27 a 34 in De 27 a 34 in paquete de 50
17954146 De 28 a 35 in De 28 a 35 in paquete de 50
17914116 De 30 a 40 in De 30 a 40 in paquete de 50
17964146 De 31 a 41 in De 31 a 41 in paquete de 50
17924116 De 37 a 47 in De 37 a 47 in paquete de 50
17984146 De 40 a 50 in De 40 a 50 in paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17974106 Proveedor Keystone Cleanroom Products™ N.º de proveedor BWLKCRP30020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.00€
    2415.55€ / paquete de 500
    Ahorro 519.45€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Este 50 g/ m2SMS La cubierta de recipiente esterilizable en autoclave proporciona una barrera microbiana ideal para aplicaciones de producción farmacéutica.
  • Ahorre tiempo utilizando la tapa del recipiente con tapón en lugar de envolverlo con hojas de SMS material y cinta de autoclave
  • Utilizado junto con una bolsa de autoclave secundaria, crea un sistema de envoltura eficaz.
  • Después de retirar la bolsa exterior, esta cubierta del recipiente del tapón debe permanecer en su lugar, brindando protección contra la contaminación microbiana y particulada mientras se realizan las actividades de configuración restantes.
  • Fabricado y envasado en un lugar certificado ISO 8 salas blancas
  • Diseñado para ciclos de autoclave (°121 C a 135 °C)
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica y la configuración del equipo.
  • Hidrofóbico y resistente a desgarros y perforaciones.
  • No dejan pelusa
  • Embalaje práctico: 1 funda por bolsa de polietileno sellada con calor y etiquetada
  • Certificados de conformidad enviados con todos los envíos
  • Hecho en USA
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Elástico
Color Azul claro
Desechables Un solo uso
Material Plástico multicapa reforzado
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Longitud (imperial) De 11 a 16 in
Anchura (imperial) De 11 a 16 in
Tipo de producto Cubierta redonda
Longitud (métrico) 28 a 40,6 cm
Anchura (métrico) 28 a 40,6 cm