Learn More
OHAUS™ Pala de alta resistencia
Código de producto. 15772189 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
19 mm
25 mm
51 mm
Capacidad portante (métrico):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Órbita Capacidad portante (métrico) Tipo de controlador Tamaño de la unidad
15772189 19 mm 16 kg Analógico cada uno
15712199 25 mm 22,7 kg Analógico cada uno
15722199 25 mm 22,7 kg Digital cada uno
15732199 25 mm 45,4 kg Digital cada uno
15742199 51 mm 45,4 kg Digital cada uno
15752199 25 mm 68 kg Digital cada uno
15762199 51 mm 68 kg Digital cada uno
15782189 19 mm 16 kg Digital cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15772189 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30391802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00€
    1552.51€ / paquete de 1
    Ahorro 572.49€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El agitador de altas prestaciones OHAUS™ está diseñado para una amplia gama de aplicaciones con cargas mayores o más pesadas que requieren resultados precisos y repetibles.
  • Diseñado para aplicaciones con cargas pesadas
  • El agitador proporciona un movimiento reproducible que se distribuye uniformemente por todo el toda la superficie de la bandeja
  • El modelo digital tiene controles de microprocesador, funcionamiento continuo o temporizado, sistema patentado de agitación Accu-Drive™ y displays LED para velocidad y tiempo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 19 mm
Capacidad portante (métrico) 16 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm, por encima de 100 rpm ± 1 % de la velocidad fijada
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Amperaje 2,5 A
Tipo de producto Agitador, de uso intensivo
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Material Plataforma de aluminio
Fondo (imperial) 16,30 in
Fondo (métrico) 41,30 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 41,30 cm x 35,50 cm x 14,90 cm
Altura (imperial) 5,90 in
Altura (métrico) 14,900 cm
Longitud (imperial) 16,30 in
Longitud (métrico) 41,30 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 27,9 cm
Anchura (métrico) 35,50 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 33 cm
Peso (imperial) 48,1 lb
Peso (métrico) 21,8 kg
Tipo de controlador Analógico
Descripción Agitador, de uso intensivo, SHHD1619AL, UE
Modelo SHHD1619AL
Intervalo del temporizador De 1 a 120 min