Learn More
Polyco Healthline Sacos de Alta Resistencia en Balanceo, 90 L
Descripción
- Categoría: Sacos de basura
- Fuerza: Resistente
- Capacidad: 90 L
- Formato del paquete: Roll
- Diseñado para residuos domésticos e industriales generales
- Adecuado para la gestión higiénica de residuos en oficinas y lugares de trabajo
- Colores disponibles: Negro, Transparente
- Dimensiones de la bolsa: 457/725 x 975 mm (aprox. 18/29 x 39 in.), 381/711 x 975 mm (aprox. 15/28 x 39 in.), 190/730 x 980 mm (aprox. 7,5/29 x 39 in.)
- Contenido de materiales reciclados:
- Fabricado con polietileno 100% reciclado (Código del producto: BSHD1ROLL)
- 50% contenido reciclado (Código de producto: MVK032)
- 30% contenido reciclado (Código del producto: LBROLL)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 38,4 in |
| Anchura (imperial) | 15/28 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Capacidad (imperial) | 23,8 gal |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.