Learn More
Polyco Healthline Sacos de Alta Resistencia en Mochila
Description
- Categoría: Sacos de basura
- Fuerza: Resistente
- Capacidad: 70 L, 90 L, 110 L
- Formato de mochila: Flat Pack
- Diseñado para residuos domésticos e industriales generales
- Adecuado para la gestión higiénica de residuos en oficinas y lugares de trabajo
- Aprobado por CHSA (Código de producto: 01404)
- Capacidad de 110 L (Código de producto: 01404)
- Anchura ampliada de 830 mm (Código de producto: 01404)
- Colores disponibles: Negro, Azul, Transparente, Verde, Rojo, Blanco, Amarillo
- Dimensiones de la bolsa: 406/635 x 975 mm (aprox. 16/25 x 39 in.), 457/725 x 850 mm (aprox. 18/29 x 34 in.), 457/725 x 975 mm (aprox. 18/29 x 39 in.), 457/830 x 975 mm (aprox. 18/33 x 39 in.)
- Contenido de materiales reciclados:
- Contenido 100% reciclado (Códigos de producto: GWH4, GWH1, GWH2A, HCW4)
- Fabricado con polietileno 100% reciclado (códigos de producto: 01404, BSHD3, BSHD1, BCOL/B, 009613, BCOL/G, BCOL/R, BCOL/W, BCOL/Y)
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Rojo |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 200 bolsas/cs., 72 cajas/palé |
| Longitud (imperial) | 38,4 in |
| Anchura (imperial) | 18/28,5 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Show More |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.