Learn More
Brady™ Cinta de impresora B30 Series R6700, blanca
Descripción
Esta cinta de transferencia térmica ofrece un alto rendimiento frente a rasguños, manchas y productos químicos agresivos. La cinta se puede utilizar para imprimir en materiales Brady™ Black PermaSleeve™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BBP30, Impresora de letreros y etiquetas BBP31, Impresora de etiquetas BBP33, Impresora de etiquetas y letreros multicolor BBP35, Impresora de etiquetas y carteles a color y corte BBP37, Impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i3300, Impresora de etiquetas S3XXX |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 197 ft |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Grosor (imperial) | 0,0002 in |
| Mostrar más |