Learn More
Eppendorf™ Plataforma de alta resistencia para agitadores Innova™ 44/44R de New Brunswick™
Código de producto. 11682744
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraces Erlenmeyer de 1 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Admite unitSize
11682744 Matraces Erlenmeyer de 1 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 11682744 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M12829925
Plataforma específica de servicio intensivo específica para el modelo de agitador 44/44R.
Las plataformas de servicio pesado se recomiendan para agitar cargas completas de matraces (1 l y más grandes) que contengan más del 20 % de volumen o con deflectores.
  • Plataforma específica
  • Aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraces Erlenmeyer de 1 L
Material Aluminio
Dimensiones (L x An) 76 x 46 cm
Grosor (imperial) 0,37 in
Grosor (métrico) 0,95 cm
Para utilizar con (equipo) Innova™ 44/44R
N.º de posiciones 15