Learn More
Brannan Medidor de luz de alta resistencia con termómetro y medidor de humedad
Código de producto. 31810760
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 10 a 100% de HR
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
31810760 De 10 a 100% de HR cada uno
1 options
Código de producto. 31810760 Proveedor Brannan N.º de proveedor 13/492/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.17€
    68.52€ / paquete de 1
    Ahorro 49.65€
    42% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Medición del nivel de luz.
  • Medición del nivel de luz con medidor de temperatura y humedad
  • Gran pantalla LCD con indicación de luces verde, amarilla y roja
  • Suministrado con certificado de calibración y bolsa protectora resistente
  • Lux/Fc seleccionable por el usuario
  • Funciones máximas de almacenamiento mínimo / promedio / de datos
  • Indicación de pilas gastadas
  • Alarmas sonoras y visuales
  • Apagado automático.
Especificaciones
Tipo Medidor digital de luz
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica
temp De 10 a 100% de HR
Pantalla LCD