Learn More
AZLON™ Tambalena de HDPE de alta resistencia sin grifo de paso
Código de producto. 31911937
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31911937 20 L cada uno
31911933 5 L cada uno
31911935 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31911937 Proveedor AZLON™ N.º de proveedor BNH20B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.70€
    72.13€ / paquete de 1
    Ahorro 52.57€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Los carboy de HDPE de alta resistencia permiten almacenar y manipular de forma segura los medios, los buffers y los líquidos sensibles. Fabricado con USP HDPE de Clase VI con un tapón PP conforme a la normativa, esta familia de productos está disponible con o sin grifo de paso de cuarto de giro resistente a fugas para dispensación controlada.
  • Los Carboy se fabrican con USP resina HDPE de grado FDA, compatible con la Clase VI, libre de BPA y de grado FDA, para una compatibilidad química superior y una idoneidad en aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas reguladas
  • Opción de grifo de paso resistente a fugas fabricado con USP resina PP compatible con la Clase VI para dispensar líquidos de forma segura y sencilla, y tapa hecha de PP conforme a la normativa
  • Rendimiento fiable, todos los días: Desde la preparación de medios hasta la manipulación de líquidos en grandes volúmenes, los carboys de AZLON™ ofrecen un rendimiento fiable y fácil de usar cuando la manipulación de líquidos es importante
  • Ligero y duradero: Los garrafóns AZLON™ , fabricados con HDPE de alta calidad, son duraderos, resistentes a las fracturas y ligeros, perfectos para laboratorios concurridos
  • Diseñado para facilitar el uso y la seguridad: Las asas ergonómicas aseguran un agarre seguro, el perfil cuadrado en forma de cuerda baja proporciona una excelente estabilidad en la superficie de banco o en transporte, optimizando además el valioso espacio de laboratorio; con la adición opcional de una llave de paso a prueba de fugas, nuestros coches permiten dispensar con control seguro
  • Características prácticas que apoyan tu flujo de trabajo: Las graduaciones moldeadas permiten una gestión fácil del volumen, los tapones para carboys de 10 L y 20 L cuentan con guías de perforación moldeadas para facilitar la ubicación de sondas, líneas de alimentación y aspiración de fluidos, y la llave de paso resistente y resistente opcional se abre y cierra en un cuarto de vuelta
  • Diseñado para el cumplimiento: USP Las resinas de Clase VI y conformes con la normativa aseguran el cumplimiento normativo y operativo en tu flujo de trabajo
  • Sostenibilidad: El producto es reutilizable, duradero y reciclable al final de su vida útil, ayudando a apoyar los objetivos internos de sostenibilidad
  • Aplicaciones: Adecuado para entornos regulados como bioprocesamiento, farmacéutico y laboratorios analíticos
  • Tapas de repuesto disponibles para comprar por separado: El Cap CAP045/H de 45 mm encaja con garrafón de 5 L AZLON™ de alta resistencia con grifo BNH05A y tapa de 80 mm CGZ85PP para garrafón de 10 L y 20 L AZLON™ con grifo de paso BNH10A y BNH20A
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad USP Materiales de polipropileno normativo Clase VI, grado FDA, libres de BPA, componentes de polipropileno conforme a la normativa
Color del tapón Blanco
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83 mm
Color Natural
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Entornos regulados como laboratorios de bioprocesamiento, farmacéutica y analítica
Altura (métrico) 420 mm
Incluye Tapón de rosca, graduaciones, mango
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Estrecho
Tipo de producto Garrafón
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 350 mm