Learn More
Polyco Healthline Sacos compactadores de alta resistencia, 150 L
Description
- Categoría: Sacos compactadores
- Fuerza: Resistente
- Capacidad: 150 L
- Diseñado para la eliminación de residuos pesados en uso industrial y general
- El diseño tubular ayuda a reducir la rotura en las juntas laterales
- Colores disponibles: Negro
- Dimensiones de la bolsa: 508/889 x 1143 mm (aprox. 20/35 x 45 in)
- Contenido de materiales reciclados: 100% contenido reciclado (código de producto: CT9990)
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 45 in |
| Anchura (imperial) | 20/35 in |
| Tipo de producto | Sack |
| Capacidad (imperial) | 39,6 gal |
| Show More |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.