Learn More
Polyco Healthline Sacos de residuos clínicos de alta resistencia en rodada
Descripción
- Categoría: Residuos Clínicos
- Fuerza: Resistente
- Capacidad: 20 L, 90 L
- Capacidad nominal: 10 kg
- Formato del paquete: Roll
- Diseñado para la segregación y manipulación clínica de residuos
- Apoya la gestión segura de los flujos de residuos sanitarios
- Colores disponibles: Naranja, Amarillo
- Dimensiones de la bolsa: 190/711 x 990 mm (aprox. 7,5/28 x 39 in.) (Códigos de producto: AT25/M085, CX25/M085)
- Naranja para tratamientos alternativos de residuos clínicos (Código de producto: AT25/M085)
- Saco de residuos clínicos de polietileno de baja densidad (Código de producto: AT25/M085)
- 25 bolsas por rollo, 4 rollos por caja (Código de producto: AT25/M085)
- Contenido de materiales reciclados:
- Contenido 100% reciclado (Código de producto: CX25/CWHD2)
- Fabricado con polietileno 100% reciclado (Código de producto: AT25/M085)
- 30% contenido reciclado (Código de producto: CX25/M085)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 90 L |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Capacidad (imperial) | 23,8 gal |
| Color | Naranja |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 990 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Gestión de residuos clínicos |
| Anchura (imperial) | 39 in |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.