Learn More
Polyco Healthline Sacos de residuos clínicos de alta resistencia en un paquete, 90 L
Descripción
- Categoría: Residuos Clínicos
- Fuerza: Resistente
- Capacidad: 90 L
- Capacidad nominal: 10 kg
- Formato de mochila: Flat Pack
- Diseñado para la segregación y manipulación clínica de residuos
- Apoya la gestión segura de los flujos de residuos sanitarios
- Colores disponibles: Naranja, Amarillo
- Dimensiones de la bolsa: 381/711 x 990 mm (aprox. 15/28 x 39 in.)
- Contenido de materiales reciclados:
- Fabricado con un 50% de polietileno reciclado (Código de producto: ATHD/1)
- 50% contenido reciclado (Código de producto: CWHD/1)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 90 L |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Capacidad (imperial) | 23,8 gal |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 990 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Gestión de residuos clínicos |
| Anchura (imperial) | 39 in |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.