Descripción
- Estos paños de limpieza multiusos eliminan de un manera fácil las manchas más rebeldes de aceite, grasa y agua
- Evita los precios excesivos del alquiler de toallas y ahorra dinero con estos paños de limpieza reutilizables
- El diseño ultrarresistente protege las manos del calor y los residuos metálicos en espacios industriales
- Reduce costes y ayuda al medioambiente: nuestra tecnología exelCLEAN™ reduce el uso de disolventes hasta en un 41%
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Heavy-duty Wiper |
| Longitud (imperial) | 16.34 in. |
| Longitud (métrico) | 41.5 cm |
| Anchura (imperial) | 13.98 in. |
| Anchura (métrico) | 35.5 cm |
| Color | Blanco |
| Cantidad de embalaje | 480 Sheets |
| Tela | 1-ply |