Learn More
Beskrivning
- Protege tus manos del calor y de los restos de metal con nuestro Tork Paño de limpieza de alta resistencia.
- Reemplace las toallas o trapos de alquiler con este paño duradero para uso repetido.
- Elimina aceite, grasa y manchas difíciles de forma rápida y sencilla, gracias a su alta capacidad de absorción.
- No es necesario utilizar varios paños, ya que nuestros paños de limpieza funcionan con la mayoría de los disolventes.
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Longitud (imperial) | 116.36 yd. |
| Longitud (métrico) | 106.4 m |
| Anchura (imperial) | 12,4 in |
| Anchura (métrico) | 31.5 cm |
| Certificaciones/conformidad | FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Azul |
| Cantidad de embalaje | 280 hojas |
| Tela | 1-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?