Learn More
Rogo Sampaic™ Placa de alto nivel de cristalización
Código de producto. 11714156
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
9 l
Diámetro (métrico):
164 mm
205 mm
335 mm
Altura (métrico):
78 mm
96 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 3
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
11714156 1 l 164 mm 78 mm paquete de 5
11702704 2 l 205 mm 96 mm paquete de 3
11814262 9 l 335 mm 145 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11714156 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor CNN004
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para las necesidades de cristalización en el laboratorio. Rogo Sampaic™ Placas de cristalización pesadas fabricadas con vidrio de cal sodada transparente.
  • También es excelente para el almacenamiento
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Tipo Placa de alto nivel de cristalización
Altura (métrico) 78 mm
Diámetro (métrico) 164 mm